Documentos Principais
685747
Sigma-Aldrich
4-(1-Aminoethyl)pyridine
95%
Sinônimo(s):
1-(4-Pyridyl)ethylamine, 1-Pyridin-4-yl-ethylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10N2
Número CAS:
Peso molecular:
122.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.5347
densidade
1.0190 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CC(N)c1ccncc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-6(8)7-2-4-9-5-3-7/h2-6H,8H2,1H3
chave InChI
HIZMJYQEHFJWQY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
219.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)