683779
1-Boc-3,5-dimethylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H27BN2O4
Número CAS:
Peso molecular:
322.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
109-113 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1nn(C(=O)OC(C)(C)C)c(C)c1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C16H27BN2O4/c1-10-12(17-22-15(6,7)16(8,9)23-17)11(2)19(18-10)13(20)21-14(3,4)5/h1-9H3
chave InChI
GNLNGVZPEKSDAR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
683779-250MG | 4061832881089 |
683779-1G | 4061826066829 |