Documentos Principais
666742
Sigma-Aldrich
3-Formyl-4-isopropoxyphenylboronic acid
≥95%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)CHOC6H5(CHO)B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
208.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.06
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
pf
98-102 °C
grupo funcional
aldehyde
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)Oc1ccc(cc1C=O)B(O)O
InChI
1S/C10H13BO4/c1-7(2)15-10-4-3-9(11(13)14)5-8(10)6-12/h3-7,13-14H,1-2H3
chave InChI
MFWMHBLPARKSLU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Used as a lubricating additive in grease for reducing fretting wear
Outras notas
May contain varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)