Key Documents
683450
Sigma-Aldrich
N-Methylformamide-d5
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
DCONDCD3
Peso molecular:
64.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
forma
liquid
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]N(C([2H])=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)/i1D3,2D/hD
chave InChI
ATHHXGZTWNVVOU-OMGDYAOASA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)