Documentos Principais
682608
Sigma-Aldrich
Nanoclay, surface modified
contains 25-30 wt. % trimethyl stearyl ammonium
Sinônimo(s):
Nanomer® I.28E, Nanomer® clay, Montmorillonite clay
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulário
powder
Nível de qualidade
contém
25-30 wt. % trimethyl stearyl ammonium
Matriz
Montmorillonite clay base material
tamanho de partícula
≤20 μm
Aplicação
Incorporated in anhydride-cured epoxies
  • Speed up cure catalyst
  • Improve modulus
  • Increase Tg
  • Enhance chemical resistance
  • Improve Rheology control
Informações legais
Nanomer® clays are products of Nanocor Corporation
Product of Nanocor®, Inc.
Nanomer is a registered trademark of Amcol International Corporation
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Bentonite
Sigma-Aldrich
285234
Bentonite
vibrant-m
BCR461
Clay (F)
Kaolin
Sigma-Aldrich
K7375
Kaolin
Kaolin anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™
Sigma-Aldrich
795453
Kaolin
Arquad® 2HT-75
Sigma-Aldrich
64402
Arquad® 2HT-75
Sepiolite powder
Sigma-Aldrich
70253
Sepiolite
Artigos
Graphene is a one-atomic-layer thick two-dimensional material made of carbon atoms arranged in a honeycomb structure. Its fascinating electrical, optical, and mechanical properties ignited enormous interdisciplinary interest from the physics, chemistry, and materials science fields.