682624
Nanoclay, surface modified
contains 35-45 wt. % dimethyl dialkyl (C14-C18) amine
Sinônimo(s):
Nanomer® I.44P, Nanomer® clay, Montmorillonite clay
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
contém
35-45 wt. % dimethyl dialkyl (C14-C18) amine
Matriz
Montmorillonite clay base material
tamanho de partícula
≤20 μm
Categorias relacionadas
Aplicação
- Improve modulus
- Increase barrier
- Enhance chemical resistance
- Improve flame retardancy
- Increase heat deflection temperature (HDT)
Informações legais
Product of Nanocor®, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Graphene is a one-atomic-layer thick two-dimensional material made of carbon atoms arranged in a honeycomb structure. Its fascinating electrical, optical, and mechanical properties ignited enormous interdisciplinary interest from the physics, chemistry, and materials science fields.