Documentos Principais
1.04440
Supelco
Kaolin
powder
Sinônimo(s):
Kaolin
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
11111803
Número do índice EC:
310-194-1
NACRES:
NB.51
Nível de qualidade
Impurezas
≤0.001% Pb (Lead)
≤2.0% Substances soluble in hydrochloric acid
perda
≤15.0% loss on ignition, 600°C
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
densidade
2.6 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
470 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[Si](=O)(O[Si](=O)O[Al]=O)O[Al]=O.O.O
InChI
1S/2Al.O5Si2.2H2O.2O/c;;1-6(2)5-7(3)4;;;;/h;;;2*1H2;;/q2*+1;-2;;;;
chave InChI
NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Ligação
Replaces: KX0006-1
Nota de análise
Identity: passes test
Substances soluble in hydrochloric acid: ≤ 2.0 %
Appearance of substance (colour): passes test
Appearance of substance (description): passes test
Carbonate: passes test
Iron: passes test
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Loss on ignition (600 °C): ≤ 15.0 %