Key Documents
682152
Sigma-Aldrich
2-Methyl-13C,d3 proline
98 atom % D, 99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC5D3H8NO2
Número CAS:
Peso molecular:
133.17
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
forma
solid
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])C1(CCCN1)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2/c1-6(5(8)9)3-2-4-7-6/h7H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/i1+1D3
chave InChI
LWHHAVWYGIBIEU-KQORAOOSSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)