Key Documents
680435
Sigma-Aldrich
sec-Butyl-d9 alcohol
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
CD3CD2CD(OH)CD3
Número CAS:
Peso molecular:
83.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
pb
98 °C
densidade
0.905 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+9
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D
chave InChI
BTANRVKWQNVYAZ-CBZKUFJVSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)