679860
tert-Butan-1-13C, d9-ol
98 atom % D, 99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinônimo(s):
2-Methyl-d3-2-propanol-2-13C-1,1,1,3,3,3-d6, tert-Butyl-1-13C, d9 alcohol
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
97% (CP)
pb
83 °C
pf
23-26 °C
densidade
0.878 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+10
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])[13C](O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4+1
chave InChI
DKGAVHZHDRPRBM-KOKDSCFFSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
52.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11.1 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
We present an article about the hyperpolarization of 13C labeled metabolites, especially pyruvic acid, using dynamic nuclear polarization (DNP) that allows real-time magnetic resonance spectroscopy.