Documentos Principais
679127
Sigma-Aldrich
7-Bromoisatin
96%
Sinônimo(s):
7-Bromoindole-1H-2,3-dione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H4BrNO2
Número CAS:
Peso molecular:
226.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
191-198 °C
grupo funcional
bromo
ketone
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cccc2C(=O)C(=O)Nc12
InChI
1S/C8H4BrNO2/c9-5-3-1-2-4-6(5)10-8(12)7(4)11/h1-3H,(H,10,11,12)
chave InChI
OCVKSIWBTJCXPV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Isatin 97%
Sigma-Aldrich
114618
Isatin
Cale C Streeter et al.
Biochemistry, 58(17), 2260-2268 (2019-04-10)
The continued rise of antibiotic-resistant infections coupled with the limited pipeline of new antimicrobials highlights the pressing need for the development of new antibacterial agents. One potential pathway for new agents is de novo purine biosynthesis as studies have shown