Documentos Principais
678929
Sigma-Aldrich
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
96%
Sinônimo(s):
4-Cyano-2-(trifluoromethyl)iodobenzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H3F3IN
Número CAS:
Peso molecular:
297.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
92-99 °C
grupo funcional
fluoro
iodo
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cc(ccc1I)C#N
InChI
1S/C8H3F3IN/c9-8(10,11)6-3-5(4-13)1-2-7(6)12/h1-3H
chave InChI
CDGNBOWOOHEOEK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)