Documentos Principais
675768
Sigma-Aldrich
Oleoyl-13C18 coenzyme A lithium salt
99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C18C21H68N7O17P3S · xLi+
Peso molecular:
1049.85 (free acid basis)
Código UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
95% (CP)
forma
solid
alteração de massa
M+18
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Outras notas
Molecular weight and empirical formula based on the free acid.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)