Documentos Principais
736570
Sigma-Aldrich
Acetoacetyl-13C4 coenzyme A lithium salt hydrate
99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C4C21H40N7O18P3S · xLi+
Peso molecular:
855.58 (free acid basis)
Código UNSPSC:
12352005
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
95% (CP)
forma
powder
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Coenzima A cofactor for acyl transfer
Sigma-Aldrich
C3144
Coenzima A