Documentos Principais
674192
Sigma-Aldrich
Trioxo(triphenylsilyloxy)rhenium(VII)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H15O4ReSi
Número CAS:
Peso molecular:
509.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
core: rhenium
reagent type: catalyst
pf
108-110 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=[Re](=O)(=O)O[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15OSi.3O.Re/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;/h1-15H;;;;/q-1;;;;+1
chave InChI
JFZHOPFMMQQPJF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Catalyst for:
  • Cycloisomerization reactions
  • Prins dimerization
  • Prins cyclization reactions
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)