Documentos Principais
673013
Sigma-Aldrich
2-Benzyloxyphenylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H11BrMgO
Número CAS:
Peso molecular:
287.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
1.0 M in THF
densidade
1.047 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Br[Mg]c1ccccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H11O.BrH.Mg/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13;;/h1-9H,11H2;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
VELKJPFZDYXBDE-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
2-Benzyloxyphenylmagnesium bromide can be used:
  • As a substrate in the iron-catalyzed coupling reaction of aryl Grignard reagents with unprotected bromophenols.
  • As a substrate in the cross-coupling of Grignard reagents using diaryl titanates and ferric chloride.
  • In one of the key synthetic steps for the total synthesis of an antibiotic caboxamycin.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 - 5.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-20 - -15 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Iron catalyzed oxidative assembly of N-heteroaryl and aryl metal reagents using oxygen as an oxidant
Liu KM, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 51(6), 1124-1127 (2015)