Key Documents
672629
Sigma-Aldrich
Methyl 5-aminopyridine-3-carboxylate
97%
Sinônimo(s):
5-Aminonicotinic acid methyl ester, Methyl 5-aminonicotinate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
152.15
Beilstein:
128569
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.5% (HPLC)
97%
forma
solid
grupo funcional
ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cncc(N)c1
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-11-7(10)5-2-6(8)4-9-3-5/h2-4H,8H2,1H3
chave InChI
MBGSRKHDEJNWED-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)