Documentos Principais
672513
Sigma-Aldrich
5-Aminopyridine-3-carboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
5-Aminonicotinic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
138.12
Beilstein:
115848
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cncc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-4(6(9)10)2-8-3-5/h1-3H,7H2,(H,9,10)
chave InChI
BYIORJAACCWFPU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Masumi Katane et al.
Biochimica et biophysica acta, 1866(7), 806-812 (2018-01-03)
d-Aspartate oxidase (DDO) is a degradative enzyme that is stereospecific for the acidic amino acid d-aspartate, an endogenous agonist of the N-methyl-d-aspartate (NMDA) receptor. Dysregulation of NMDA receptor-mediated neurotransmission has been implicated in the onset of various neuropsychiatric disorders including