684090
2-Aminopyridine-3-carboxamide
97%
Sinônimo(s):
2-Aminonicotinamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
194-200 °C
grupo funcional
amide
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)c1cccnc1N
InChI
1S/C6H7N3O/c7-5-4(6(8)10)2-1-3-9-5/h1-3H,(H2,7,9)(H2,8,10)
chave InChI
HTPCDVLWYUXWQR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)