67260
5-Methyl-3-heptanone
≥94% (GC)
Sinônimo(s):
Ethyl isoamyl ketone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥94% (GC)
índice de refração
n20/D 1.414 (lit.)
p.e.
157-162 °C (lit.)
densidade
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)CC(=O)CC
InChI
1S/C8H16O/c1-4-7(3)6-8(9)5-2/h7H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
PSBKJPTZCVYXSD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- 5-Methyl-3-heptanone can be converted into the corresponding gem-dihydroperoxide using aqueous hydrogen peroxide and chlorosulfonic acid as a catalyst at room temperature.
- It can be reduced to its corresponding alcohol using sodium borohydride in urea/choline chloride eutectic salt.
- It can undergo condensation with tert-butyl-sulfinamide to form the corresponding chiral tert-butyl-sulfinyl-ketimine, which can further react with ylides derived from trimethylsulfonium iodide and S-allyl tetrahydrothiophenium bromide to form highly substituted chiral aziridines.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
111.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
44 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?