Documentos Principais
671878
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-trans-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H11NO · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
137.61
Beilstein:
4143621
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.5% (GC)
97%
Formulário
solid
pureza óptica
ee: ≥97.0% (GC)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N[C@@H]1CCC[C@H]1O
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;/h4-5,7H,1-3,6H2;1H/t4-,5-;/m1./s1
chave InChI
ZFSXKSSWYSZPGQ-TYSVMGFPSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)