Documentos Principais
669237
Sigma-Aldrich
1,3-Diphenyl-2-propyn-1-ol
90%
Sinônimo(s):
1,3-Diphenylpropargyl alcohol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H12O
Número CAS:
Peso molecular:
208.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
90%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.618
densidade
1.099 g/mL at 25 °C
grupo funcional
hydroxyl
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
OC(C#Cc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O/c16-15(14-9-5-2-6-10-14)12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15-16H
chave InChI
DZZWMODRWHHWFR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)