668486
(+)-1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diethylphospholano]benzene
Namena purity
Sinônimo(s):
(2S,2′S,5S,5′S)-2,2′,5,5′-Tetraethyl-1,1′-(o-phenylene)diphospholane, (S,S)-Ethyl-DUPHOS
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.581
densidade
1.010 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H]1CC[C@H](CC)P1c2ccccc2P3[C@@H](CC)CC[C@@H]3CC
InChI
1S/C22H36P2/c1-5-17-13-14-18(6-2)23(17)21-11-9-10-12-22(21)24-19(7-3)15-16-20(24)8-4/h9-12,17-20H,5-8,13-16H2,1-4H3/t17-,18-,19-,20-/m0/s1
chave InChI
GVVCHDNSTMEUCS-MUGJNUQGSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Asymmetric hydrogenation reactions represent the ideal process for the commercial manufacture of single-enantiomer compounds, because of the ease by which these robust procedures can be scaled up and because of the low levels of byproducts generated in these asymmetric hydrogenations.