Documentos Principais
666718
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3-Octanol
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CH(OH)CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
130.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.426
p.e.
174-176 °C
densidade
0.819 g/mL at 25 °C
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC[C@@H](O)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3/t8-/m0/s1
chave InChI
NMRPBPVERJPACX-QMMMGPOBSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)