Documentos Principais
666629
Sigma-Aldrich
Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine
97%
Sinônimo(s):
Tris(p-trifluoromethylphenyl)phosphine
About This Item
Fórmula linear:
((CF3)C6H4)3P
Número CAS:
Peso molecular:
466.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
pf
70-75 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccc(cc1)P(c2ccc(cc2)C(F)(F)F)c3ccc(cc3)C(F)(F)F
InChI
1S/C21H12F9P/c22-19(23,24)13-1-7-16(8-2-13)31(17-9-3-14(4-10-17)20(25,26)27)18-11-5-15(6-12-18)21(28,29)30/h1-12H
chave InChI
PXYCJKZSCDFXLR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)