666599
4-Bromo-2-furaldehyde
97%
Sinônimo(s):
4-Bromofuran-2-carboxaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
174.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
54-58 °C
grupo funcional
aldehyde
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1coc(C=O)c1
InChI
1S/C5H3BrO2/c6-4-1-5(2-7)8-3-4/h1-3H
chave InChI
MRGBBKQOSUHKPF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Building block for the synthesis of furanyl cyclobutenediones, potent G-protein coupled receptor antagonists.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Jianhua Chao et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(13), 3778-3783 (2007-04-27)
A novel series of cyclobutenedione centered C(4)-alkyl substituted furanyl analogs was developed as potent CXCR2 and CXCR1 antagonists. Compound 16 exhibits potent inhibitory activities against IL-8 binding to the receptors (CXCR2 Ki=1 nM, IC(50)=1.3 nM; CXCR1 Ki=3 nM, IC(50)=7.3 nM)