Key Documents
666572
Sigma-Aldrich
Dicyclohexylphosphine
97%
Sinônimo(s):
Cy2PH
About This Item
Fórmula linear:
(C6H11)2PH
Número CAS:
Peso molecular:
198.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12350000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
adequação da reação
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
índice de refração
n20/D 1.516
pb
129 °C/8 mmHg
grupo funcional
phosphine
temperatura de armazenamento
20-25°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC(CC1)PC2CCCCC2
InChI
1S/C12H23P/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h11-13H,1-10H2
chave InChI
HDULBKVLSJEMGN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Pyr. Liq. 1
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)