Key Documents
665622
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H8F3N
Número CAS:
Peso molecular:
139.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.379
pb
104-106 °C
densidade
1.210 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C1CCCN1
InChI
1S/C5H8F3N/c6-5(7,8)4-2-1-3-9-4/h4,9H,1-3H2
chave InChI
VINAMCOZNJHNIH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
26 °C