Documentos Principais
680087
Sigma-Aldrich
(R)-(–)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H8F3N
Número CAS:
Peso molecular:
139.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
p.e.
110-111 °C
pf
29-33 °C
grupo funcional
fluoro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H8F3N/c6-5(7,8)4-2-1-3-9-4/h4,9H,1-3H2/t4-/m1/s1
chave InChI
VINAMCOZNJHNIH-SCSAIBSYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
84.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
28.9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)