Key Documents
662747
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-butanone
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H7BrO
Número CAS:
Peso molecular:
151.00
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.460
densidade
1.416 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(Br)C(C)=O
InChI
1S/C4H7BrO/c1-3(5)4(2)6/h3H,1-2H3
chave InChI
BNBOUFHCTIFWHN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Bromo-2-butanone can be used as a reactant to synthesize:
  • N
  • -(4,5-Dimethyl-1H-imidazol-2-yl)acetamide by reacting with N-acetylguanidine under acidic conditions.
  • Oxazole derivatives by silver triflate catalyzed cyclization reaction with various amides.
  • 2-bromo-5,6-dimethyl[1,3]oxazolo[3,2-b][1,2,4]triazole by treating with 3,5-dibromo-1,2,4-triazole in the presence DBU.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
51 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of 2, 4-and 2, 4, 5-substituted oxazoles via a silver triflate mediated cyclization
Bailey JL and Sudini RR
Tetrahedron Letters, 55(27) (2014)
[1, 3] Oxazolo [3, 2-b][1, 2, 4] triazoles: a versatile synthesis of a novel heterocycle
Ball Catherine, et al.
Tetrahedron Letters, 51(30), 3907-3909 (2010)