662461
Lumidot™ CdSe
640, core-type quantum dots, 5 mg/mL in toluene
Sinônimo(s):
Cadmium monoselenide, Cadmium selenide
Formulário
dispersion
concentração
5 mg/mL in toluene
tamanho de partícula
6.2-7.7 nm
λmax
615-625 nm
fluorescência
λem 635-645 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/Cd.Se
chave InChI
AQCDIIAORKRFCD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
4 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?