Documentos Principais
1.02015
Supelco
Cadmium oxide
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Cadmium oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CdO
Número CAS:
Peso molecular:
128.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Número do índice EC:
215-146-2
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
≥99.0% (complexometric)
Formulário
solid
potência
72 mg/kg LD50, oral (Rat)
área da superfície
2.0-4.0 m2/g , BET
tamanho de partícula
≤5 μm (D 50)
pH
9-10 ( in H2O, aqueous suspension)
pf
950 °C
solubilidade
0.0021 g/L
densidade
6.95 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
400 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
traços de cátion
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
Zn: ≤0.005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cd]=O
InChI
1S/Cd.O
chave InChI
CXKCTMHTOKXKQT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.005 %
Particle size (D 50): ≤ 5.0 µm
Specific surface area (BET): 2.0 - 4.0 m²/g
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3