245801
N-(Hydroxymethyl)acrylamide solution
48 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
Monomethylolacrylamide, N-(Hydroxymethyl)acrylamide, N-Methanolacrylamide
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
contém
30 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
concentração
48 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.413
densidade
1.074 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
OCNC(=O)C=C
InChI
1S/C4H7NO2/c1-2-4(7)5-3-6/h2,6H,1,3H2,(H,5,7)
chave InChI
CNCOEDDPFOAUMB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Peripheral nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Os clientes também visualizaram
Artigos
Professor Mitsuhiro Ebara provides insights on several types of smart nanofiber mesh systems that have been explored for different drug delivery purposes.