Key Documents
661651
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylphenethylamine hydrochloride
97%
Sinônimo(s):
2,4,6-Trimethylbenzeneethanamine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H17N · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
199.72
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
296-305 °C
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(C)=CC(C)=C1CC[NH3+].[Cl-]
InChI
1S/C11H17N/c1-8-6-9(2)11(4-5-12)10(3)7-8/h6-7H,4-5,12H2,1-3H3
chave InChI
QUIIKTQSGAWIAC-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)