Documentos Principais
660167
Sigma-Aldrich
Sodium silica gel Stage I
extent of labeling: ~35 wt. % Na-K loading
Sinônimo(s):
Na-SG-I
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
11101527
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
Nível de qualidade
temperatura de autoignição
248-257 °F
adequação da reação
reagent type: reductant
Extensão da rotulagem
~35 wt. % Na-K loading
Aplicação
Alternative to other reagents for desulfurizations, dehalogenations(as Wurtz coupling reactions), and Birch reductions.
Additionally can be used as:
  • A reducing agent for aliphatic ester substrates
  • A deprotectant in place of the typical heavy metal deprotectant
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Dye, J. L. et al
Journal of the American Chemical Society, 127, 9339-9339 (2005)
P. F. Vogt and B. Bodnar,
Spec. Chem., 29, 22-24 (2009)
P. Nandi, et al.,
Tetrahedron Letters, 50, 3864-3866 (2009)
Artigos
SiGNa Chemistry has recently developed a technology for encapsulating alkali metals into nano-structured porous oxides to create stable, free flowing powders with varying reactivities (based on the intended application).