Documentos Principais
657646
Sigma-Aldrich
QuadraPure® AEA
100-400 μm particle size, extent of labeling: 1.3 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinônimo(s):
QuadraPure® Aminoethyl aminobut-2-enoate ester
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
reticulação
1 % cross-linked with divinylbenzene
adequação da reação
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Extensão da rotulagem
1.3 mmol/g loading
tamanho de partícula
100-400 μm
Aplicação
Metal Scavenger: Pd, Rh, V, Cu, Fe,
Informações legais
QuadraPure is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
QuadraPure Cartridges for Removal of Trace Metal from Reaction Mixtures in Flow
A. Hinchcliffe, et al.
Organic Process Research & Development, 11, 477-481 (2007)