Documentos Principais
657573
Sigma-Aldrich
5,6-Methylenedioxy-1-indanone
97%
Sinônimo(s):
6,7-Dihydro-5H-indeno[5,6-d]-1,3-dioxol-5-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8O3
Número CAS:
Peso molecular:
176.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
162-166 °C
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCc2cc3OCOc3cc12
InChI
1S/C10H8O3/c11-8-2-1-6-3-9-10(4-7(6)8)13-5-12-9/h3-4H,1-2,5H2
chave InChI
LKLNTTMWFRNYLE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)