Documentos Principais
656399
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-2′-deoxyadenosine
96%
Sinônimo(s):
2′-Deoxy-2-fluoroadenosine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12FN5O3
Número CAS:
Peso molecular:
269.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D -16°, c = 1 in methanol
pf
218 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc(F)nc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3
InChI
1S/C10H12FN5O3/c11-10-14-8(12)7-9(15-10)16(3-13-7)6-1-4(18)5(2-17)19-6/h3-6,17-18H,1-2H2,(H2,12,14,15)/t4-,5+,6+/m0/s1
chave InChI
ZWPYUXAXLRFWQC-KVQBGUIXSA-N
Informações sobre genes
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)