655007
Carbon-13C monoxide-18O Gas
99 atom % 18O, 99 atom % 13C
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
99 atom % 18O
p.e.
-191.5 °C (lit.)
pf
-205 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[13C-]#[18O+]
InChI
1S/CO/c1-2/i1+1,2+2
chave InChI
UGFAIRIUMAVXCW-RGIGPVFXSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Heart
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)