65133
Methyl 5-methoxy-3-oxovalerate
technical, ≥85% (GC)
Sinônimo(s):
Methyl 5-methoxy-3-oxopentanoate, Nazarov reagent
About This Item
Fórmula linear:
CH3O(CH2)2COCH2COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
160.17
Beilstein:
2042099
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
grau
technical
Ensaio
≥85% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.44
p.e.
56-57 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
1.10 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ether
ketone
cadeia de caracteres SMILES
COCCC(=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-10-4-3-6(8)5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
OPURNNHYTATPKM-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Precursor of the unstable methyl 3-oxo-4-pentenoate obtained by acid catalysis (e.g. TosOH) used for annulation reactions. It can be prepared in-situ, review
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
K.L. Habermas et al.
Org. React., 45, 1-1 (1994)