650412
Complexo de tetraidrofurano borano
1.0 M in THF, contains 0.005 M N-Isopropyl-N-methyl-tert-butylamine as stabilizer
Sinônimo(s):
Borane-THF (1:1), Borane-THF complex (1:1)
About This Item
Produtos recomendados
contém
0.005 M N-Isopropyl-N-methyl-tert-butylamine as stabilizer
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: reductant
concentração
1.0 M in THF
densidade
0.880 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
B.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O.BH3/c1-2-4-5-3-1;/h1-4H2;1H3
chave InChI
RMCYTHFAWCWRFA-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?