Documentos Principais
650099
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(4-formylphenyl)benzoate
95%
Sinônimo(s):
4′-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H12O3
Número CAS:
Peso molecular:
240.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
112-116 °C
grupo funcional
aldehyde
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(C=O)cc2
InChI
1S/C15H12O3/c1-18-15(17)14-8-6-13(7-9-14)12-4-2-11(10-16)3-5-12/h2-10H,1H3
chave InChI
URINKTWOCVLGGR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)