Documentos Principais
648582
Sigma-Aldrich
Cadmium-113Cd chloride
95 atom % (113Cd)
About This Item
Fórmula linear:
113CdCl2
Número CAS:
Peso molecular:
183.81
Código UNSPSC:
12142200
pureza isotópica
95 atom % (113Cd)
Formulário
solid
pf
568 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[113Cd]Cl
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)