Key Documents
647756
Sigma-Aldrich
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
N-Acetylisonipecotic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H13NO3
Número CAS:
Peso molecular:
171.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
180-184 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N1CCC(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H13NO3/c1-6(10)9-4-2-7(3-5-9)8(11)12/h7H,2-5H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
WFCLWJHOKCQYOQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for synthesis of:
  • Triazole derivatives
  • Antiproliferative agents
  • CDK inhibitors
  • CCR5 antagonists for HIV treatment
  • nhNK1 antagonists
  • Piperidine derivatives
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)