Documentos Principais
645087
Sigma-Aldrich
5-Phenylisoxazole-3-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H7NO3
Número CAS:
Peso molecular:
189.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
160-164 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(on1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H7NO3/c12-10(13)8-6-9(14-11-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,12,13)
chave InChI
XJYOBHXWBRKOQO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Analytical studies on isoxazoles. II A new fluorimetric determination of 5-phenyl-3-isoxazolecarboxylic acid and its application to the determination of perisoxal in plasma.
T Umeda et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 28(12), 3507-3513 (1980-12-01)
Annamaria Lilienkampf et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(2), 678-688 (2009-12-17)
New antituberculosis (anti-TB) drugs are urgently needed to shorten the 6-12 month treatment regimen and especially to battle drug-resistant Mycobacterium tuberculosis (Mtb) strains. In this study, we have continued our efforts to develop isoxazole-based anti-TB compounds by applying rational drug