Documentos Principais
644560
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid-13C5,15N,d9
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
DO213C(13CD2)213CD(15ND2)13CO2D
Peso molecular:
162.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
Formulário
solid
atividade óptica
[α]25/D +31.0°, c = 2 in 5 M HCl
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
205 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+15
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]O[13C](=O)[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])[13C@]([2H])([15N]([2H])[2H])[13C](=O)O[2H]
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1D2,2+1D2,3+1D,4+1,5+1,6+1/hD4
chave InChI
WHUUTDBJXJRKMK-FPOKHKPFSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)