About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(OH)CHO
Número CAS:
Peso molecular:
156.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
133-137 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(C=O)cc1Cl
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-4,10H
chave InChI
VGSOCYWCRMXQAB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Liang-Chieh Chen et al.
Frontiers in pharmacology, 9, 708-708 (2018-07-19)
Alzheimer's disease (AD) is a progressive neurodegenerative disorder with multiple etiologies. Beta-amyloid (Aβ) self-aggregation and overexpression of class IIa histone deacetylases (HDACs) are strongly implicated with AD pathogenesis. In this study, a series of novel diarylheptanoid derivatives were designed, synthesized