Documentos Principais
643823
Sigma-Aldrich
HEPES-d18
98 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid-d18
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8D18N2O4S
Peso molecular:
256.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
alteração de massa
M+18
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C1([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])S(=O)(=O)O[2H]
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,11D/hD
chave InChI
JKMHFZQWWAIEOD-MMODJCGESA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
HEPES anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
RDD002
HEPES
HEPES ≥99.5% (titration)
Sigma-Aldrich
H3375
HEPES