Documentos Principais
63879
Sigma-Aldrich
Mercurisorb
Sinônimo(s):
Mercury disposal kit
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Aplicação
Rapid absorber for safe disposal of mercury
Embalagem
Emergency kit with 100 g Mercurisorb incl. disposable gloves, minishovel and brush, disposable pipettes in a compact plastic case.
Informações legais
Mercurisorb is a trademark of Carl Roth GmbH & Co.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)