636401
Phthalylglycyl chloride
96%
Sinônimo(s):
1,3-Dioxo-2-isoindolineacetyl chloride, NSC 401729, Phthalylglycine acid chloride
Ensaio
96%
Formulário
solid
grupo funcional
acyl chloride
imide
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)CN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H6ClNO3/c11-8(13)5-12-9(14)6-3-1-2-4-7(6)10(12)15/h1-4H,5H2
chave InChI
RHZBRCQIKQUQHQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Synthesis of selenium-containing amino acid analogs with bactericidal and antifungal activity
- Photoinduced single electron transfer cyclization for preparation of cyclic peptides
- Arndt-Eistert synthesis
- Mitsunobu and arbuzov-type multicomponent pathway
- Remote C-H bond functionalization
- Amido-alkylation for synthesis of benzofuran derivatives
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?